Learn More
Elma™ Lab Clean N10 Ultrasonic Cleaning Solution
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
25 L
Quantità:
1 Ea.
Unit Size:
25L
Description
- Neutral pH general-purpose formulation
- Ideal for gentle cleaning of aluminum and light metals as well as any other material
- Residue-free - Leaves no residue after rinsing with DI water
- Dilute with water to 2% for use in an ultrasonic cleaner or to 1% for a labware washer
- Dilute with either tap water or deionized water
- Biodegradable
Applications
- For cleaning any sensitive metal, plastic, glass, or ceramic surface
- Cleans laboratory sieves, aluminum surfaces prior to anodizing or coating and laser machined parts
Specifications
Specifications
| Product Type | Ultrasonic Cleaning Solution |
| Forma | Liquid |
| pH | Neutral |
| Content And Storage | Keep between 43°F to 85°F, shelf life 2 years |
| Da utilizzare con (applicazione) | Cleaning Any Sensitive Metal, Plastic, Glass or Ceramic Surface |
| Quantità | 1 Ea. |
| Volume (sistema metrico) | 25 L |
Safety and Handling
Product Identifier
- 25LT ELMA LABCLEAN N10 .
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: isotridecanol, sodium cumenesulphonate,potassium cumenesulphonate