Learn More
Bochem™ Lab Jack with Metal Knob
Codice prodotto. p-7146763
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico) base:
160 mm
200 mm
Larghezza (sistema metrico) base:
130 mm
200 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15871797
Marca: Bochem™ 11123
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Bochem™ Lab Jack with Metal Knob that is ergonomic, rounded, and user-friendly.
  • All models are manufactured according to DIN 12897
  • Improved scissor technology with reduced tolerances
  • Ergonomic knob, rounded and user-friendly
  • Scissor-type design made of 18/10 steel
  • Maximum dynamic operating load: 7kg
  • Maximum static operating load 30kg
Specifica
Materiale Stainless Steel (18/10)
Altezza (sistema metrico) 60 to 275 mm
Lunghezza (sistema metrico) base 160 mm
Larghezza (sistema metrico) base 130 mm
Dimensioni filo M8 x 1.25