Learn More
Bochem™ Lab Jack
Codice prodotto. 10505421
Click to view available options
Materiale:
Anodized Aluminum
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10505421
Marca: Bochem™ 11091
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Connect the blue anodized aluminum Bochem™ Lab Jack to a special adjusting wheel using a ratchet (included).
  • Improved scissor technology with reduced tolerances
  • Ergonomic knob, rounded and user friendly
  • Scissor-construction made of 18/10-stainless steel
Specifica
Materiale Anodized Aluminum
Lunghezza (sistema metrico) base 200 mm
Larghezza (sistema metrico) base 200 mm
Include Ratchet