Learn More
Cole Parmer Lab Spatulas
Codice prodotto. 11702503 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
14.61 cm
22.54 cm
Larghezza (sistema imperiale) lama:
0.5 in. Spoon x 1.25 in. Flat Ends
1.13 in. Spoon x 1.63 in. Flat Blunt Ends
Finitura:
Glazed
Mirror
Dimensione della confezione:
pezzi 3
Codice prodotto. 11702503
Marca: Cole Parmer 0636909
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Lab Spatulas come in a variety of end styles.
Specifica
Quantità 3 Pk.
Autoclavabile Autoclavable
Forma Flat End; Hayman Style
Product Type Spatula
Finitura Glazed
Larghezza (sistema imperiale) lama 0.5 in. Spoon x 1.25 in. Flat Ends
Materiale Nickel, Stainless Steel
Lunghezza (sistema metrico) 14.61 cm