Learn More
Cole Parmer Lab Spatulas
Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
14.61 cm
22.54 cm
Larghezza (sistema imperiale) lama:
0.5 in. Spoon x 1.25 in. Flat Ends
1.13 in. Spoon x 1.63 in. Flat Blunt Ends
Finitura:
Glazed
Mirror
Dimensione della confezione:
pezzi 3
Descrizione
Lab Spatulas come in a variety of end styles.
Specifica
Specifica
| Quantità | 3 Pk. |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Forma | Flat End; Hayman Style |
| Product Type | Spatula |
| Finitura | Glazed |
| Larghezza (sistema imperiale) lama | 0.5 in. Spoon x 1.25 in. Flat Ends |
| Materiale | Nickel, Stainless Steel |
| Lunghezza (sistema metrico) | 14.61 cm |