Learn More
Berkshire Lab-Tips™ General Purpose Swab
Sfoglia Tutto Berkshire Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema imperiale):
3 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
- Compressed, 100 ppi polyurethane foam
- Thermally bonded head
- Polyurethane foam over rigid core
- Low particles, fibers, ions and extractables
- Good chemical resistance
- Soft and non-abrasive with no contaminating adhesives
- Good sorbency
Specifica
Specifica
| Lunghezza (sistema imperiale) | 3 in. |
| Product Type | Cleanroom Swab |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Sterilità | Non-sterile |
| Tipo di adesivo | Thermal |
| Materiale maniglia | Plastic |
| Stile punta | Rigid |
| Tip Material | Foam |