Learn More
Epredia™ Lab Vision™ biotinylated Goat anti-Polyvalent (Ready-To-Use)
Codice prodotto. 12674047 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Quantità:
60 mL
125mL
Dimensione della confezione:
125mL
60mL
Codice prodotto. 12674047
Marca: Epredia™ TP060BN
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Employ a labeled streptavidin-biotin immunoenzymatic antigen detection system with the Epredia™ Lab Vision™ Biotinylated Goat anti-Polyvalent (Ready-To-Use).
This technique involves the sequential incubation of the specimen with an unconjugated primary antibody specific to the target antigen, a biotinylated secondary antibody that reacts with the primary antibody, enzyme-labeled streptavidin, and substrate-chromogen.
  • Species: Goat
  • Specificity: anti-Mouse IgG (H+L), anti-Rabbit IgG (H+L)
  • Conjugate: Biotin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Coniugato Biotin
Content And Storage 2° to 8°C
Product Type Anti-Polyvalent
Quantità 60 mL
Specie anti-Mouse IgG (H+L), anti-Rabbit IgG (H+L)