Learn More
Epredia™ Lab Vision™ CD3 (Early T-Cell Marker) Rabbit Monoclonal Antibody,
Stain normal and neoplastic T cells in formalin-fixed, paraffin-embedded tissues with Epredia™ CD3 (Early T-Cell Marker), Rabbit Monoclonal Antibody.
251.00€ - 1155.00€
Specifica
Antigene CD3
Clone SP7
Applicazioni Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Monoclonal
Coniugato Unconjugated
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Quantità Forma Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Forma Prezzo Quantità e disponibilità  
12604737
Vedere i documenti
Epredia™
RM-9107-S0
100 μL Concentrated Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12644527
Vedere i documenti
Epredia™
RM-9107-S1
500 μL Concentrated Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12643707
Vedere i documenti
Epredia™
RM-9107-S
1 mL Concentrated Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12623707
Vedere i documenti
Epredia™
RM-9107-R7
7 mL Prediluted
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
641.00€
440.78€ / 7mL
Risparmia 200.22€
31% Sconto
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12633707
Vedere i documenti
Epredia™
RM-9107-RQ
12 mL Ready-to-Use Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
This antibody reacts with the intracytoplasmic portion of the CD3 antigen expressed by T cells. It stains human T cells in both the cortex and medulla of the thymus and in peripheral lymphoid tissues. This antibody is suitable for staining normal and neoplastic T cells in formalin-fixed, paraffin-embedded tissues.
Host Species: Rabbit
Clone: SP7
Isotype: IgG
Species Reactivity: Human, Baboon, Monkey, Horse, Dog and Cat. Others not tested.
Epitope: 156-168aa
Immunogen: A synthetic 13-mer peptide corresponding to aa 156-168 of the ε-chain of human CD3 protein
Positive Control: Jurkat cells, Tonsil
Cellular Localization: Membrane
Clone SP7 is excellent for staining of formal/paraffin.
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
Specifica
Specifica
CD3
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
IVD
A synthetic 13-mer peptide corresponding to aa 156-168 of the epsilon-chain of human CD3 protein
SP7
Monoclonal
Rabbit
Cancer and Tumor Biology