Learn More
CD31/PECAM-1 (Endothelial Cell Marker) Rabbit Polyclonal Antibody, Epredia™
Ensure accurate, reproducible results in immunohistochemistry procedures with Epredia™ CD31/PECAM-1 (Endothelial Cell Marker), Rabbit Polyclonal Antibody.
197.00€ - 666.22€
Specifica
Antigene CD31 (Endothelial Cell Marker)
Applicazioni Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Specie ospite Rabbit
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Quantità Forma Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Forma Prezzo Quantità e disponibilità  
12652787
Vedere i documenti
Epredia
RB-10333-P0
100 μL Concentrated Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12662787
Vedere i documenti
Epredia
RB-10333-P1
500 μL Concentrated
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
552.00€
400.45€ / Pezzo
Risparmia 151.55€
27% Sconto
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12642787
Vedere i documenti
Epredia
RB-10333-P
1 mL Concentrated
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
928.00€
666.22€ / 1mL
Risparmia 261.78€
28% Sconto
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12682787
Vedere i documenti
Epredia
RB-10333-R7
7 mL Prediluted Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
CD31 is a glycoprotein expressed on endothelial cells and in platelets. It is known to be involved in cell signaling and cell adhesion. Antibody to CD31 is of value in the study of benign and malignant vascular tumors. Staining for CD31 has also been used to measure angiogenesis, which reportedly predicts tumor recurrence.
Host Species: Rabbit
Species Reactivity: Human. Others not tested.
Epitope: C-terminal
Immunogen: Synthetic peptide corresponding to C-terminus of mouse CD31 protein
Molecular Weight: 100 and 130 kDa
Positive Control: Tonsil, Placenta
Cellular Localization: Endothelial cells in blood vessel of tonsil
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Specifica
Specifica
CD31 (Endothelial Cell Marker)
Polyclonal
Rabbit
Cancer and Tumor Biology
Synthetic peptide corresponding to C-terminus of mouse CD31 protein
Tonsil
Immunohistochemistry (Paraffin)