Learn More
Epredia™ Lab Vision™ CD71/Transferrin Receptor Ab-3, Mouse Monoclonal Antibody
Ensure accurate, reproducible results in immunohistochemistry applications with Epredia™ CD71/Transferrin Receptor Ab-3, Mouse Monoclonal Antibody.
212.00€ - 547.09€
Specifica
Antigene CD71/Transferrin Receptor Ab-3
Clone 10F11
Applicazioni Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Monoclonal
Coniugato Unconjugated
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Quantità Forma Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Forma Prezzo Quantità e disponibilità  
12678936
Vedere i documenti
Epredia™
MS-1096-S0
100 μL Concentrated Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12668936
Vedere i documenti
Epredia™
MS-1096-S1
500 μL Concentrated
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
539.00€
363.61€ / 500µL
Risparmia 175.39€
32% Sconto
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12658936
Vedere i documenti
Epredia™
MS-1096-S
1 mL Concentrated
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
815.00€
547.09€ / 1mL
Risparmia 267.91€
32% Sconto
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12648936
Vedere i documenti
Epredia™
MS-1096-R7
7 mL Prediluted
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
785.00€
521.21€ / 7mL
Risparmia 263.79€
33% Sconto
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
Cell surface transferrin receptor (CD71) is a disulfide-bonded homodimeric glycoprotein. Ligand for transferrin receptor is the serum iron transport protein, transferrin. This receptor is broadly distributed in carcinomas, sarcomas, leukemias, and lymphomas. Transferrin receptor (CD71) has been reported to be associated with cell proliferation in both normal and neoplastic tissues and useful in predicting clinical behavior or response to therapy in a number of malignancies including breast cancer.
Host Species: Mouse
Clone: 10F11
Isotype: IgG2b
Species Reactivity: Human. Others not known.
Epitope: Not determined
Molecular Weight: ∽90-95 kDa
Positive Control: Placenta
Cellular Localization: Granular cytoplasmic and membrane
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin only)
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
General References:
1. Habeshaw J A, et al. Lancet. 1:498-500 (1983)
2. Lioyd J M, et al. Journal of Clinical Pathology. 37: 131-135 (1984).
Specifica
Specifica
CD71/Transferrin Receptor Ab-3
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
RUO
IgG2b
10F11