Learn More
Epredia™ Tampone citrato Lab Vision™ per recupero epitopo da calore (10X)
Codice prodotto. 12638286 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Quantità:
125mL
500 ml
Dimensione della confezione:
125mL
500mL
Codice prodotto. 12638286
Marca: Epredia™ AP9003125
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Improve the reactivity of many antibodies in formalin-fixed tissues with the Epredia™ Lab Vision™ Citrate Buffer for Heat-Induced Epitope Retrieval (10X).
  • Citrate buffer, pH 6.0
  • 10X stock solution
  • Diluted 10-fold with distilled water before use
Storage Conditions:
  • Store at room temperature.
  • Stable for up to 18 months.
  • Contains no preservatives.
  • For periods longer than 3 months, store at 2-8°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage Room temperature
Diluizione 10X
Product Type Citrate Buffer
Quantità 125mL
Da utilizzare con (applicazione) Immunohistochemistry
pH 6
For Reserach Use only