Learn More
Growth Hormone, Human/hGH, Ab-3 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Obtain accurate, reproducible results in immunohistochemistry and western blotting experiments.
166.26€ - 708.00€
Specifica
Antigene Growth Hormone, Human/hGH Ab-3
Clone GH01 / #2 + GH02 / #7
Applicazioni Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classificazione Monoclonal
Coniugato Unconjugated
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Quantità Forma Concentrazione Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Forma Concentrazione Prezzo Quantità e disponibilità  
12669566
Vedere i documenti
Epredia
MS-1328-P0
100 μL Concentrated 200μg/mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12679566
Vedere i documenti
Epredia
MS-1328-P1
500 μL Concentrated 200μg/mL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
539.00€
363.34€ / 500µL
Risparmia 175.66€
32% Sconto
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12639566
Vedere i documenti
Epredia
MS-1328-P
1 mL Concentrated 200μg/mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12629576
Vedere i documenti
Epredia
MS-1328-R7
7 mL Prediluted Prediluted Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
hGH is produced by the somatotroph cells in the pituitary. hGH acts through binding to membrane receptors that belong to the cytokine receptor superfamily. Ligand binding induces receptor dimerization and activation of the receptor-associated kinase: JAK2; this results in phosphorylation of the kinase itself, of the receptor, and of many cellular proteins including the Stat proteins as well as adaptors leading to the activation of the Ras/MAP kinase pathway and of the PI-3 kinase pathway.
Host Species: Mouse
Clone: GH01/#2 + GH02/#7
Isotype: IgG2a/κ + IgG2a/κ
Species Reactivity: Human. Others not known.
Epitope: Not determined
Immunogen: Purified recombinant human growth hormone
Molecular Weight: ∽22 kDa
Positive Control: Recombinant human growth hormone, Human anterior pituitary
Cellular Localization: Cytoplasmic
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Western Blotting
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Specifica
Specifica
Growth Hormone, Human/hGH Ab-3
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
RUO
Human
IgG2a κ
GH01 / #2 + GH02 / #7
Monoclonal
Mouse
Steroids Hormones and Growth Factors
Purified recombinant human growth hormone