Learn More
Epredia™ Lab Vision™ HER-2/c-erB-2/neu Rabbit Monoclonal Antibody
Recommended for Immunohistochemistry (Formalin/paraffin), Epredia™ HER-2/c-erB-2/neu, Rabbit Monoclonal Antibody is part of a comprehensive antibody portfolio. Studies show rabbit monoclonal antibodies are more sensitive and specific than other available markers.
359.00€ - 1860.00€
Specifica
Antigene HER-2/c-erB-2/neu
Clone SP3
Applicazioni Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Monoclonal
Coniugato Unconjugated
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
12693677
Vedere i documenti
Epredia™
RM-9103-S0
100 μL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12683677
Vedere i documenti
Epredia™
RM-9103-S1
500 μL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12673677
Vedere i documenti
Epredia™
RM-9103-S
1 mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12653677
Vedere i documenti
Epredia™
RM-9103-R7
7 mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12663677
Vedere i documenti
Epredia™
RM-9103-RQ
12 mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
c-erbB-2 is a receptor tyrosine kinase of the c-erbB family. It is closely related in structure to the epidermal growth factor receptor. c-erbB-2 oncoprotein is detectable in a proportion of breast and other adenocarconomas, as well as transitional cell carcinomas. In the case of breast cancer, expression determined by immunohistochemistry has been shown to be associated with poor prognosis.
Host Species: Rabbit
Clone: SP3
Isotype: IgG
Species Reactivity: Human. Others not tested.
Epitope: Extracellular domain
Immunogen: Recombinant protein encoding extracellular domain of human HER-2
Molecular Weight: 185 kDa
Positive Control: Breast CA
Cellular Localization: Membrane
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
Specifica
Specifica
HER-2/c-erB-2/neu
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
IVD
Recombinant protein encoding extracellular domain of human HER-2
SP3
Monoclonal
Rabbit
Oncogenesis