Learn More
MHC II (HLA-DR) Ab-1 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Epredia™ MHC II (HLA-DR) Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody provides accurate, reproducible results.
Marca:  Epredia MS-133-P
Codice prodotto. 12619616
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Beskrivelse
Beskrivelse
HLA-DR, like other MHC class II molecules, is a transmembrane glycoprotein composed of an α chain (36 kDa) and a β chain (27 kDa). It is expressed primarily on antigen presenting cells such as B lymphocytes, monocytes, macrophages, thymic epithelial cells and activated T lymphocytes. Three loci, DR, DQ and DP, encode the major expressed products of the human class II region. The human MHC class II molecules bind intracellularly processed peptides and present them to T-helper cells. They therefore have a critical role in the initiation of the immune response.
Host Species: Mouse
Clone: LN3
Isotype: IgG2b
Species Reactivity: Human. Others not known.
Epitope: Not determined
Immunogen: Activated human peripheral blood mononuclear cells
Molecular Weight: 36kDa (α-chain) and 27kDa (β-chain)
Positive Control: Tonsil/lymph node
Cellular Localization: Membrane
Recommended for:
  • Immunohistochemistry
  • Flow Cytometry
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
MHC II (HLA-DR) Ab-1
Monoclonal
200μg/mL
Mouse
1 mL
Hematopoietic
Human
IgG2b
Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin)
LN3
Unconjugated
Activated human peripheral blood mononuclear cells
RUO
Primary
Concentrated
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.