Learn More
Neurotrophin Receptor/NGF-Receptor (p75NGFR) Ab-1 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Epredia™ Neurotrophin Receptor/NGF-Receptor (p75NGFR) Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody provides accurate, reproducible results.
190.74€ - 856.80€
Specifica
Antigene Neurotrophin Receptor/NGF-Receptor (p75superscriptNGFRsuperscript) Ab-1
Clone NGFR5
Applicazioni Flow Cytometry
Classificazione Monoclonal
Forma Concentrated
Visualizza altre specifiche
Prodotti 7
Codice del prodotto Marca Quantità Coniugato Concentrazione Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Coniugato Concentrazione Prezzo Quantità e disponibilità  
12601307
Vedere i documenti
Epredia
MS-394-B0
100 μL Biotin 200μg/mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12611307
Vedere i documenti
Epredia
MS-394-B1
500 μL Biotin 200μg/mL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
810.00€
542.07€ / 500µL
Risparmia 267.93€
33% Sconto
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12631307
Vedere i documenti
Epredia
MS-394-P0
100 μL Unconjugated 200μg/mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12641307
Vedere i documenti
Epredia
MS-394-P1
500 μL Unconjugated 200μg/mL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
621.00€
415.63€ / 500µL
Risparmia 205.37€
33% Sconto
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12621307
Vedere i documenti
Epredia
MS-394-P
1 mL Unconjugated 200μg/mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12651307
Vedere i documenti
Epredia
MS-394-P1ABX
100 μL Unconjugated 1mg/mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12681307
Vedere i documenti
Epredia
MS-394-PABX
200 μL Unconjugated 1mg/mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
NGF is important for the development, differentiation, and survival of variety of neuronal and non-neuronal cells. Its action is mediated by binding two distinct receptors, the high affinity p140 and low affinity Nerve Growth Factor (NGF) Receptor (p75NGFR) or Neurotrophin Receptor (p75NTR).
Host Species: Mouse
Clone: NGFR5
Isotype: IgG1/κ
Species Reactivity: Human, Monkey (Cebus apella, Macaca fascicularis, mulatta, and nemestrina), Baboon (Papio anubis and Cynocephalus), Cat, Rabbit, Ferret. Does not react with mouse and rat.
Epitope: aa 1-160
Immunogen: NGFR from A875 melanoma cells
Molecular Weight: 75kDa
Positive Control: Melanoma
Cellular Localization: Cell surface and cytoplasmic
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Not suitable)
  • Western Blotting (Not suitable)
  • Immunofluorescence
  • Flow Cytometry
  • Inhibits Binding of NGF to Melanoma Cells
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Specifica
Specifica
Neurotrophin Receptor/NGF-Receptor (p75superscriptNGFRsuperscript) Ab-1
Flow Cytometry
Concentrated
RUO
Feline, Ferret, Human, Non-human Primate, Rabbit
IgG2a κ
NGFR5
Monoclonal
Mouse
Neuroscience
NGFR from A875 melanoma cells