Learn More
Epredia™ Soluzione di montaggio a base acquosa Lab Vision™ PermaFluor™
Codice prodotto. 12685925 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
6 ml
30 ml
Dimensione della confezione:
30mL
6mL
Codice prodotto. 12685925
Marca: Epredia™ TA006FM
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Enhance FITC intensity in fluorescence microscopy with Epredia™ Lab Vision™ PermaFluor™ Aqueous Mounting Medium.
  • Reduces fading
  • Immobilizes cover glass over tissue section
Storage Conditions: Store at 2°-8°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage Conservare a 2° - 8 °C
Volume (sistema metrico) 6 ml