Learn More
Epredia™ Lab Vision™ Phosphate Buffered Saline and Tween™ 20 (20X)
Codice prodotto. 12673967 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Quantità:
125 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
1000mL
125mL
Codice prodotto. 12673967
Marca: Epredia™ TA125PT
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
Employ a wash buffer for immunolabeling techniques with the Epredia™ Lab Vision™ Phosphate Buffered Saline and Tween™ 20 (20X).
  • For in vitro diagnostic use
  • Added to promote more effective washings, resulting in decreased nonspecific background staining
  • Aids reagent spreading on slides
Storage Conditions: Store at room temperature. Stable for 2 years from date of manufacture. Use diluted solution within one week.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico PBS and Tween
Concentrazione 20X
Da utilizzare con (applicazione) Anatomical Pathology
pH 7.6
Quantità 125 mL
For in vitro diagnostic use