Learn More
Epredia™ Lab Vision™ PT Module™ Deparaffinization and Heat-Induced Epitope Retrieval Solutions (100X), Citrate buffer, pH 6
Codice prodotto. p-4532330 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Quantità:
125mL
250mL
pH:
6
8
9
Dimensione della confezione:
125mL
250mL
Codice prodotto. 12633967
Marca: Epredia™ TA125PM1X
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Perform Heat Induced Antigen Retrieval (HIER) on formalin fixed paraffin-embedded tissue sections with Epredia™ Lab Vision™ PT Module™ Epitope Retrieval Solutions.
  • 100X stock solution
  • Dilute 100-fold with distilled water before use
  • Designed for use with Pretreatment Module™
  • Available in Citrate, EDTA or Tris-HCl at various pH levels
Storage Conditions: Store at room temperature. Stable for up to 18 months. Contains no preservatives; for periods longer than three months, store at 2°-8°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage Room temperature
Diluizione 100X
Product Type HIER
Quantità 125mL
Da utilizzare con (applicazione) Immunohistochemistry
pH 6