Learn More
Epredia™ Perossidasi streptavidina Lab Vision™ pronta per l'uso
Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Quantità:
60 ml
Dimensione della confezione:
60mL
Descrizione
This technique involves the sequential incubation of the specimen with an unconjugated primary antibody specific to the target antigen, a biotinylated secondary antibody that reacts with the primary antibody, enzyme-labeled streptavidin, and substrate-chromogen.
Specifica
Specifica
| Descrizione | Perossidasi streptavidina (pronta per l'uso) |
| Quantità | 60 ml |
| Content And Storage | Da 2 a 8 °C. Ogni componente è stabile per 18 mesi. |
| Product Line | Lab Vision |
| Product Type | Streptavidin Peroxidase |