Learn More
Lab Vision™ Tris Buffered Saline and Tween 20 (20X), Epredia™
Codice prodotto. 12633977 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Quantità:
125 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
125mL
1L
Codice prodotto. 12633977
Marca: Epredia TA125TT
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Take advantage of a wash buffer for immunolabeling techniques with the Utilize Epredia™ Lab Vision™ Tris-Buffered Saline and Tween™ 20 (20X).
  • For in vitro diagnostic use
  • Tween 20 is added to promote more effective washings, resulting in decreased nonspecific background staining
  • Tween 20 aids reagent spreading on slides
Storage Conditions: Store at room temperature. Stable for 2 years from date of manufacture. Use diluted solution within one week
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico TBS with Tween (TBST)
Concentrazione 20X
Da utilizzare con (applicazione) Anatomical Pathology
Quantità 125 mL
For in vitro diagnostic use