Learn More
Epredia™ Lab Vision™ UltraVision™ ONE Detection System: HRP Polymer/AEC Chromogen
Sfoglia Tutto Epredia ProdottiDescrizione
Specificity: anti-Mouse IgG (H+L), anti-Rabbit IgG (H+L)
Enzyme: Peroxidase
Chromogen/Substrate: 3-Amino-9-ethylcarbazole (AEC)
Includes:
TL-015-HAJ: 15mL Ultra V Block (TA-015-UB), 15mL Hydrogen Peroxide Block (TA-015-HP), 15mL UltraVision ONE HRP Polymer (TL-015-PHJ), 15mL AEC Single Solution (TA-015-SA)
Note:
UltraVision ONE HRP polymer detection system detects rabbit and mouse immunoglobulins bound to an antigen in tissue sections. The specific primary antibody is located by a universal secondary antibody polymer formulation. The amino acid polymer is conjugated to horseradish peroxidase and the Fab fragments of goat anti-rabbit and goat anti-mouse. The polymer complex is then visualized with an appropriate substrate/chromogen.
Specifica
Specifica
| Conteggio | 75 to 150 Slides |
| Quantità | 15 mL |
| Include | 15mL Ultra V Block (TA-015-UB), 15mL Hydrogen Peroxide Block (TA-015-HP), 15mL UltraVision ONE HRP Polymer (TL-015-PHJ), 15mL AEC Single Solution (TA-015-SA) |
| Cromogeno | 3-Amino-9-ethylcarbazole (AEC) |
| Specificità | anti-Mouse IgG (H+L), anti-Rabbit IgG (H+L) |
| Requisiti di stoccaggio | Store at 2° to 8°C. Each component is stable for 18 months. |
| Enzyme | Peroxidase |
| Product Line | Lab Vision, UltraVision |
| Substrate | 3-amino-9-ethylcarbazole (AEC) |
Sicurezza e movimentazione
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
- H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- MIXTURE LIST-Contiene: sodium azide, hydrogen peroxide