missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MP Biomedicals LabCare Cell Culture Room Antimicrobial Spray

Codice prodotto. p-200113574 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Size:
100 mL
450 mL
1.8 L
Dimensione della confezione:
1.80L
100mL
450mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 30281205

Marca: MP Biomedicals 093051049

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Spray directly on surfaces, walls, and corners to quickly eliminate contamination sources.

  • MP Biomedicals LabCare Cell Culture Room Antimicrobial Spray is an advanced, broad-spectrum solution formulated to eliminate Viruses, Bacteria, Fungi,
  • Mycoplasma, and molds within cell culture rooms and laboratories
  • This low-toxicity microbicide and preservative solution effectively eradicates diverse microorganisms known to compromise cell cultures
  • Its potent formula ensures lasting protection with properties that endure for 7-10 days, maintaining optimal laboratory hygiene and cell culture integrity
  • LabCare Cell Culture Room Antimicrobial Spray is intended for effective and safe elimination of viruses, bacteria, fungi, mycoplasma, and molds within cell culture rooms and laboratories
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Product Type Disinfectant Spray
Color-coded No
Forma Liquid Spray
Scent Unscented
Sterilità Non-sterile
Size 100 mL
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato