Learn More
MP Biomedicals LabCare Incubator Water Disinfectant
Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Size:
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
Descrizione
- MP Biomedicals LabCare Incubator Water Disinfectant Solution offers a comprehensive solution for maintaining water cleanliness and preventing cross-contamination within incubators
- This high-efficiency, broad-spectrum antimicrobial solution effectively inhibits and eliminates microorganisms present in incubator water
- With its stable formulation and low toxicity, it ensures a clean and sterile environment conducive to optimal incubation conditions
Specifica
Specifica
| Product Type | Disinfectant |
| Color-coded | No |
| Forma | Liquid |
| Scent | Unscented |
| Sterilità | Non-sterile |
| Size | 100 mL |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- LabCare Incubator Water Disinfectant Solution
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
- P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
- P330-Sciacquare la bocca.
- P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, benzyldodecyldimethylammoniumbromide