Learn More
Labconco™ 48 Port Manifold Gasket
Sfoglia Tutto Labconco Corporation Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
For 48 port manifold
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Replacement port gasket
- Sits under main chamber
- Creates air-tight seal
- For Labconco FreeZone Freeze Dryers
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | For 48 port manifold |
| Diameter (English) Outside | 4.5 in. |
| Diametro (sistema metrico) parte esterna | 11.43 cm |
| Materiale | Neoprene |
| Tipo | Gasket, Bottom |