Learn More
Labconco™ Atmospure Cable
Codice prodotto. 15977590 Sfoglia Tutto Labconco Corporation Prodotti
Click to view available options
Product Type:
Atmospure 6-Pin Cable
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15977590
Marca: Labconco™ 5442000
Oxygen/Moisture monitor cable for use with Labconco Protector Glove Boxes
AtmosPure 6-Pin Communication Cable is required for use when AtmosPure Re-Gen Gas Purifiers and glove box configured with Auto Pressure Controller are sharing one vacuum pump.
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) AtmosPure
Peso (sistema imperiale) 2 lb.
Peso (sistema metrico) 0.9 Kg
Product Type Atmospure 6-Pin Cable
Da utilizzare con (applicazione) For use when Atmospure and glove box with auto pressure controller are sharing one vacuum pump