Learn More
Labconco™ CentriVap™ -105 Cold Traps
Codice prodotto. p-4413254 Sfoglia Tutto Labconco Corporation Prodotti
Click to view available options
Requisiti elettrici:
230 V 50 Hz
Tipo di spina:
Schuko
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12695345
Marca: Labconco™ 7385030
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Collects evaporated liquid from a CentriVap Concentrator, protecting an accessory vacuum pump from very low freezing point liquids
  • Acciaio inox spazzolato ed esterno in acciaio inox rivestito in resina epossidica bianco ghiaccio con accenti blu;
  • Il grafico della temperatura si illumina di verde quando la bobina del collettore raggiunge la temperatura di esercizio di -65 °C
  • Un sistema di refrigerazione privo di HCFC con due compressori da 1/3 hp abbassa la trappola a freddo fino a -105 °C (-157 °F) in meno di 40 min.
  • Collettore in acciaio inox da 4 l
  • Coperchio acrilico con due raccordi ad attacco rapido per il collegamento a un concentratore CentriVap
  • Attacco di scarico in acciaio inox con valvola in nylon resistente alla corrosione
  • Fermo per cavo di messa a terra e interruttore di accensione
Specifica
Certificazione/Conformità CE
Materiale Acciaio inox
Tipo Da banco
Da utilizzare con (apparecchiatura) Solvente con punto di congelamento bassissimo
Tipo di spina Schuko
Intervallo di temperatura (sistema metrico) -105 °C
Larghezza (sistema imperiale) 24.1 in.
Larghezza (sistema metrico) 61.2 cm
Altezza (sistema imperiale) 17.6 in.
Altezza (sistema metrico) 44.7 cm
Profondità (sistema imperiale) 23.9 in.
Profondità (sistema metrico) 60.7 cm
Peso (sistema imperiale) 170 libbre
Peso (sistema metrico) 77 kg
Requisiti elettrici 230 V 50 Hz
Tensione 230 V
Frequenza 50 Hz