Learn More
Labconco™ Sistemi di concentrazione CentriVap™: Trappola fredda -50°C
Codice prodotto. p-4906621 Sfoglia Tutto Labconco Corporation Prodotti
Click to view available options
Materiale:
Acciaio inox
Tensione:
230 V
Amperaggio:
2.4 A
Frequenza:
50 Hz
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10368762
Marca: Labconco™ 7811030
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Cold trap for use with Labconco CentriVap Benchtop Concentrator
  • Protect vacuum pump by trapping moisture, vapors and corrosive fumes as they evaporate from samples
  • Environment-friendly, CFC-free refrigerant
  • Stainless-steel condenser collects 4L of liquid, accepts optional glass insert (16-315-61) for corrosives
  • Corrosion-resistant drain speeds cleanup
  • READY light illuminates at -40°C, indicating concentration conditions are right
Order Info
Available in 115V and 230V models.
Compliance
ETL, ETL-C, and CE listed
Specifica
Certifications CE, ETL, ETL-C
Materiale chiusura Acrylic
Materiale camera Stainless Steel
Modello CentriVap Cold Trap
Temperature Range (Metric) -50 °C
Volume (sistema metrico) 4 L
Da utilizzare con (apparecchiatura) Sistema di concentratori per soluzioni acquose
Include Compressore 1/3 hp, raccoglitore in acciaio inox da 4 l, coperchio acrilico con due raccordi ad attacco rapido, attacco di scarico in acciaio inox con valvola in nylon, fermo per cavo di messa a terra e interruttore di accensione
Materiale Acciaio inox
Temperatura di esercizio -40 °C
Tipo di spina NEMA 6-15
Tipo Da banco
Larghezza (sistema imperiale) 14.5 in.
Larghezza (sistema metrico) 36.8 cm
Altezza (sistema imperiale) 13.8 in.
Altezza (sistema metrico) 35 cm
Profondità (sistema imperiale) 24.2 in.
Profondità (sistema metrico) 61.4 cm
Peso (sistema imperiale) 80 lb.
Peso (sistema metrico) 36 kg
Requisiti elettrici 230 V 50 Hz
Tensione 230 V
Amperaggio 2.4 A
Frequenza 50 Hz