Learn More
Labconco™ CentriVap™ Concentration Systems: Ultra-Low (-84°C) Cold Trap
Codice prodotto. p-4906622 Sfoglia Tutto Labconco Corporation Prodotti
Click to view available options
Requisiti elettrici:
230 V 50 Hz
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10523693
Marca: Labconco™ 7460030
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
For use with Labconco CentriVap Benchtop Concentrator
  • Protect vacuum pump by trapping moisture, vapors and corrosive fumes as they evaporate from samples
  • Environment-friendly, CFC-free refrigerant
  • Stainless-steel condenser collects 4L of liquid, accepts optional glass insert (16-315-61) for corrosives
  • Corrosion-resistant drain speeds cleanup
  • READY light illuminates at -40°C, indicating concentration conditions are right
Order Info
Available in 115V and 230V models.
Compliance
ETL, ETL-C, and CE listed
Specifica
Certifications CE, ETL, ETL-C
Materiale camera Stainless Steel
Modello CentriVap Cold Trap
Temperature Range (Metric) -84°C
Volume (sistema metrico) 4 L
Da utilizzare con (apparecchiatura) Low freezing point solvent concentrator system
Include 1/3hp Compressor, 4L Stainless Steel collector, Acrylic lid with two quick-disconnect fittings, Stainless Steel drain port with Nylon valve, grounding clip and on/off power switch
Materiale Stainless Steel
Temperatura di esercizio -65°C
Tipo di spina NEMA 6-15
Tipo Benchtop
Lunghezza (sistema imperiale) 22 in.
Larghezza (sistema imperiale) 14.5 in.
Larghezza (sistema metrico) 36.8 cm
Altezza (sistema imperiale) 20.9 in.
Altezza (sistema metrico) 53.1 cm
Profondità (sistema imperiale) 22 in.
Profondità (sistema metrico) 55.9 cm
Peso (sistema imperiale) 142 lb.
Peso (sistema metrico) 64 kg
Requisiti elettrici 230 V 50 Hz
Tensione 230 V
Amperaggio 6 A
Frequenza 50 Hz