Learn More
Labconco™ CentriVap™ Solvent Systems
Codice prodotto. p-4596118 Sfoglia Tutto Labconco Corporation Prodotti
Click to view available options
Requisiti elettrici:
230 V 50 Hz
Tipo di spina:
International - Schuko
Certifications:
CE
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10359142
Marca: Labconco™ 7995811
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Includes
Includes: Benchtop concentrator with glass lid, cold trap, solvent insert, clear canister, 12-13mm rotor, vacuum tubing and six clamps
Combines multiple concentration components into one easy for ordering and just by adding vacuum pump it will be ready to concentrate samples.
  • Benchtop style
  • Lid type: glass
  • Type/Application: solvents
  • Accessories (Required): Diaphragm or Rotary Vane vacuum pump
Specifica
Modello Centrivap
Certifications CE
Frequenza 50 Hz
Include Benchtop concentrator with Glass lid, cold trap, solvent insert, clear canister, 12 to 13mm rotor, vacuum tubing and 6 clamp
Tipo CentriVap System
Tensione 230 V
Requisiti elettrici 230 V 50 Hz
Amperaggio 4 A
Tipo di spina International - Schuko