Learn More
Labconco™ Clear Stoppering Chamber
Codice prodotto. p-4366642 Sfoglia Tutto Labconco Corporation Prodotti
Click to view available options
Requisiti elettrici:
230 V, 50/60 Hz, International
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10183432
Marca: Labconco™ 7868030
Clear Stoppering Chamber for use with 6 L, 12 L and 18 L Freezone™ Dryers.
  • Allows flasks attachment with freeze dry system or contain samples in bulk
Specifica
Tipo Clear Stoppering Chamber
N. di ripiani 1
Temperature Range (Metric) Up to 40°C
Materiale Acrylic
Da utilizzare con (applicazione) To provide economical means of stoppering serum bottles
Da utilizzare con (apparecchiatura) 6 L, 12 L and 18 L FreeZone™ Dryers
Diametro (sistema imperiale) 13.5 in.
Diametro (sistema metrico) 34 cm
Altezza (sistema imperiale) 23 in.
Altezza (sistema metrico) 58.4 cm
Tensione 230 V
Requisiti elettrici 230 V, 50/60 Hz, International
Frequenza 50/60 Hz
Peso (sistema imperiale) 30 lb.
Peso (sistema metrico) 13.6 kg