Learn More
Labconco™ Camere di essiccazione per sistemi FreeZone™ Freeze-Dry
Shop All Labconco Corporation Products
Click to view available options
N. di porte:
12
16
Diametro (sistema imperiale):
8 in.
13 in.
Unit Size:
Pezzo
Description
For use on FreeZone™ Freeze-Dry Systems: 1, 2.5, 4.5, 6, 8, 12 or 18 Liter models
- Posizionamento dei campioni di piccole dimensioni all'interno dei matracci per liofilizzazione e collegamento alle valvole
- Tipo in acciaio inox 304
- Senza giunture, per un funzionamento affidabile sotto vuoto
- Le valvole in neoprene sono idonee per guarnizioni, coperchio superiore trasparente e adattatori sia da 0.5 che da 0.75 poll., per la massima visibilità durante l'essiccazione di elementi sfusi
Specifications
Specifications
| Tipo | Camera di essiccazione |
| N. di ripiani | 0 |
| Materiale | Acciaio inox |
| N. di porte | 16 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per collegare le fiasche ai sistemi di liofilizzazione o contenere campioni sfusi |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Per sistemi da 6, 12 e 18 l |
| Include | 16 valvole in neoprene |
| Diametro (sistema imperiale) | 13 in. |
| Diametro (sistema metrico) | 33 cm |
| Altezza (sistema imperiale) | 13 in. |
| Show More |