missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Labconco™ Drying Train: Oxygen and Moisture Tubing Kit

Codice prodotto. 15548723 Sfoglia Tutto Labconco Corporation Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
All Glove Boxes
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 15548723

Marca: Labconco™ 5242500

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Includes

Tubing kits are composed of 25 ft. fluorinated ethylene propylene (FEP) tubing and eight tube inserts

Accessories for Labconco Drying Train

For all glove boxes

Specifica

Da utilizzare con (apparecchiatura) All Glove Boxes
Peso (sistema imperiale) 3 lb.
Peso (sistema metrico) 1.4 Kg
Include 25 ft. FEP Tubing and Eight Tube Inserts to Connect Drying Train Components
Product Type Enclosure Kit
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato