Learn More
Labconco™ Exterior Glove Port Covers
Sfoglia Tutto Labconco Corporation Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
All Glove Box
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Includes
Two clamps
May be placed over glove ports with or without gloves attached to facilitate purge/fill operations and preserve inert atmosphere
- Molded neoprene construction
- For use with all glove boxes
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | All Glove Box |
| Peso (sistema imperiale) | 3.5 lb. |
| Peso (sistema metrico) | 1.6 Kg |
| Product Type | Cover |