Learn More
Labconco™ Exterior Transfer Chamber Shelf for Precise™ Glove Boxes
Sfoglia Tutto Labconco Corporation Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Precise Basic Glove Box
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Mounts to top of transfer chamber to maximize exterior work area
- Dry powder epoxy-coated steel; 15D x 10.7 in. W
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Precise Basic Glove Box |
| Peso (sistema imperiale) | 8 lb. |
| Peso (sistema metrico) | 3.6 Kg |
| Profondità (sistema imperiale) | 15.1 in. |
| Larghezza (sistema imperiale) | 10.7 in. |
| Profondità (sistema metrico) | 27.17 cm |
| Larghezza (sistema metrico) | 27.17 cm |
| Product Type | Exterior Transfer Chamber Shelf |
| Materiale | Epoxy-coated Steel |
| Da utilizzare con (applicazione) | Mounts to top of transfer chamber to maximize exterior work area |