Learn More
Labconco™ Adattatori per fiasche Fast-Freeze™
Codice prodotto. 10287864 Sfoglia Tutto Labconco Corporation Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema imperiale):
0.5 in.
0.5 to 0.75 in.
0.75 in.
Materiale:
Acciaio inox
Borosilicate Glass
Vetro borosilicato
Stile:
°
Diritto
Dritti
Straight
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10287864
Marca: Labconco™ 7545400
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Fast-Freeze™ Flask Adapter for connecting Fast-Freeze™ flasks to freeze-dryer valves.
For connecting Fast-Freeze™ flasks to freeze-dryer valves
  • 40 and 80 mL flasks take size 0.5 in. or 0.5 to 0.75 in.
  • Larger flasks fit size 0.75 in. or large end of 0.5 to 0.75 in.
Specifica
Tipo Flask Adapter
Capacità (sistema metrico) 40, 80 mL
Materiale Borosilicate Glass
Stile Straight
Da utilizzare con (applicazione) Per il collegamento di fiasche Fast-Freeze™ a valvole per liofilizzatore
Da utilizzare con (apparecchiatura) Fast freeze™ flask
Diametro (sistema imperiale) 0.5 to 0.75 in.
Diametro (sistema metrico) 1.27 to 1.9 cm
Altezza (sistema imperiale) 0.75 in.
Altezza (sistema metrico) 1.905 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 3.25 in.
Lunghezza (sistema metrico) 8.26 cm
Peso (sistema imperiale) 0.5 lb.
Peso (sistema metrico) 0.2 kg