Learn More
Labconco™ Adattatori per fiasche Fast-Freeze™
Sfoglia Tutto Labconco Corporation Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema imperiale):
0.5 in.
0.5 to 0.75 in.
0.75 in.
Materiale:
Acciaio inox
Borosilicate Glass
Vetro borosilicato
Stile:
°
Diritto
Dritti
Straight
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
For connecting Fast-Freeze™ flasks to freeze-dryer valves
- Le fiasche da 40 e 80 ml si adattano a misure da 0.5 pollici o da 0.5 a 0.75 pollici
- Fiasche di maggiori dimensioni si adattano a misure di 0.75 pollici o con estremità larga da 0.5 a 0.75 pollici
Specifica
Specifica
| Tipo | Adattatore per liofilizzazione |
| Capacità (sistema metrico) | 40, 80 mL |
| Materiale | Acciaio inox |
| Stile | ° |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per il collegamento di fiasche Fast-Freeze™ a valvole per liofilizzatore |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Fiasca Fast freeze™ |
| Diametro (sistema imperiale) | 0.5 in. |
| Diametro (sistema metrico) | 1.27 cm |
| Altezza (sistema imperiale) | 0.5 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 1.27 cm |
| Vedi altri risultati |