Learn More
Labconco™ Fiasche Fast-Freeze™, gruppo completo
Easy to handle and fast to load
Marca:  Labconco™ 7541200
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.99000kg
Codice prodotto. 10120840
  • 515.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 21-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Requires : Per il fissaggio dei matracci agli attacchi per valvole di liofilizzatori sono richiesti gli adattatori– i matracci da 40 e 80ml necessitano di adattatore da 0.5 poll. (1.3cm); i formati maggiori richiedono un adattatore da 0.75 poll. (1.9cm).
Descrizione
Descrizione
Easy to handle and fast to load
  • Vetro borosilicato piano
  • Coperture a scatto in gomma siliconica per una tenuta ad alto vuoto affidabile
  • Per eliminare il rischio di contaminazione da grasso per vuoto; riduce versamenti e perdite di campione
  • Assenza di parti minute che potrebbero essere posizionate facilmente in modo errato
  • Ampie aperture
  • Da riempire per non più di un terzo del volume così da ottenere la massima area di superficie
  • Compatibile con tutte le principali marche di apparecchiature di liofilizzazione, tra cui Labconco e Virtis™
Specifica
Specifica
3.55 in.
2000 mL
Compatibile con tutte le marche principali di apparecchiature di liofilizzazione
38 cm
Wide
1 kg
1.9 cm
Vetro borosilicato
14.9 in.
2.2 libbre
90.2 mm