Learn More
Labconco™ Fiasche Fast-Freeze™, gruppo completo
Sfoglia Tutto Labconco Corporation Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
40 ml
80 mL
120 mL
150 ml
300 mL
600 mL
750 mL
900 mL
1200 mL
2000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Requires
Per il fissaggio dei matracci agli attacchi per valvole di liofilizzatori sono richiesti gli adattatori– i matracci da 40 e 80ml necessitano di adattatore da 0.5 poll. (1.3cm); i formati maggiori richiedono un adattatore da 0.75 poll. (1.9cm).
Easy to handle and fast to load
- Vetro borosilicato piano
- Coperture a scatto in gomma siliconica per una tenuta ad alto vuoto affidabile
- Per eliminare il rischio di contaminazione da grasso per vuoto; riduce versamenti e perdite di campione
- Assenza di parti minute che potrebbero essere posizionate facilmente in modo errato
- Ampie aperture
- Da riempire per non più di un terzo del volume così da ottenere la massima area di superficie
- Compatibile con tutte le principali marche di apparecchiature di liofilizzazione, tra cui Labconco e Virtis™
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 3.55 in. |
| Diametro (sistema metrico) adattatore superiore beuta | 1.9 cm |
| Capacità (sistema metrico) | 900 mL |
| Materiale | Vetro borosilicato |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Compatibile con tutte le marche principali di apparecchiature di liofilizzazione |
| Altezza (sistema imperiale) | 7.48 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 19 cm |
| Product Type | Flask |
| Peso (sistema imperiale) | 2.2 libbre |
| Monouso | Reusable |
| Vedi altri risultati |