Learn More
Labconco™ FreeZone™ Stoppering or Bulk Tray Dryer Accessories
Codice prodotto. 11701459 Sfoglia Tutto Labconco Corporation Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema imperiale):
7 in.
12 in.
13 in.
Peso (sistema imperiale):
3 lb.
5 lb.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11701459
Marca: Labconco™ 7756100
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Accessories for FreeZone Stoppering and Bulk Tray Dryers.
Support Grid Stainless steel with removable plastic grid Provides support for stoppering ampules and other small containers Holds 144-12mm dia. containers Use with Labconco Stoppering Tray and Bulk Tray Dryers Tray with Slide-out Bottom Stainless steel with separate bottom that slides out to allow glassware containers direct contact with shelf Use with Labconco Stoppering Tray and Bulk Tray Dryers Shelf Spacers Stainless steel Place on one or two emply shelves to assist stoppering of partial loads of small vials or bottles
Specifica
Tipo Tray
N. di ripiani 0
Materiale Stainless Steel
Da utilizzare con (apparecchiatura) Freezone™ stoppering tray dryer
Include Slide out bottom
Larghezza (sistema imperiale) 12 in.
Larghezza (sistema metrico) 30.5 cm
Dimensioni (L x P) 12 x 12 in. (35.6 x 30.5cm)
Lunghezza (sistema imperiale) 12 in.
Lunghezza (sistema metrico) 35.6 cm
Peso (sistema imperiale) 5 lb.
Peso (sistema metrico) 2.3 kg