Learn More
Labconco™ Adattatori per fiasche Lyph-Lock™
Codice prodotto. 15183055 Sfoglia Tutto Labconco Corporation Prodotti
Click to view available options
Giunto rastremato standard:
19/38 to 0.5 in. port
19/38 to 0.75 in. port
24/40 to 0.5 in. port
24/40 to 0.75 in. port
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15183055
Marca: Labconco™ 7568200
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Flask Adapters: For connecting Lyph-Lock flasks to valve ports on drying chamber or manifold
Vetro borosilicato, con piegatura di 90°
Specifica
Tipo Flask Adapter
Materiale Borosilicate Glass
Giunto rastremato standard 19/38 to 0.75 in. port
Da utilizzare con (applicazione) For connecting lyph-lock flasks to valve ports on drying chamber or manifold
Da utilizzare con (apparecchiatura) Lyph lock flasks
Include 90° bend
Peso (sistema imperiale) 0.5 lb.
Peso (sistema metrico) 0.2 kg