Learn More
Labconco™ Lyph-Lock™ Freeze-Dry Flask Assembly with Standard Taper 19/38 Joints
Codice prodotto. 15153035 Sfoglia Tutto Labconco Corporation Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
750 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15153035
Marca: Labconco™ 7550900
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
A complete Lyph-Lock Flask includes a glass top and bottom and a rubber ring.
A complete Lyph-Lock Flask includes a glass top and bottom and a rubber ring
  • Flasks should be filled no more than one-third of their volume so that maximum surface area is achieved and efficient lyophilization is assured.
  • Adapters are required to attach flasks to freeze dry valve ports (sold separately).
Specifica
Diametro (sistema imperiale) esterno 3.55 in.
Capacità (sistema metrico) 750 mL
Materiale Borosilicate Glass
Altezza (sistema imperiale) 5.7 in.
Altezza (sistema metrico) 14.5 cm
Include Glass top and bottom, Silicone Rubber ring seal
Product Type Flask Kit
Giunto rastremato standard 19/38
Peso (sistema imperiale) 3 lb.
Monouso Reusable
Mouth Style Joint
Forma del fondo Flat
Diametro (sistema metrico) esterno 90.2 mm
Peso (sistema metrico) 1.4 kg