Learn More
Labconco™ Moisture Monitor/Hygrometer
Codice prodotto. 12697755 Sfoglia Tutto Labconco Corporation Prodotti
Click to view available options
Requisiti elettrici:
230 V 50/60 Hz
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12697755
Marca: Labconco™ 5244901
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For placement inside the glove box main chamber to continuously monitor moisture levels
  • Measures absolute moisture content in gas
  • Detects levels from 0 to 10,000ppm (with three ranges of 0-100ppm, 100-1000ppm, and 1000-10,000ppm) with ±1 percent accuracy
  • Consists of chemically-inert ceramic technology moisture sensor, sampling block, digital display monitor, sampling pump, switching power supply and on/off switch
  • For use with all glove boxes
Specifica
Tipo Moisture Monitor/Hygrometer
Risoluzione 5 ppm
Accuracy ±1%
Lunghezza (sistema imperiale) 7.7 in.
Altezza (sistema metrico) 18.28 cm
Requisiti elettrici 230 V 50/60 Hz
Da utilizzare con (applicazione) For placement inside the glove box main chamber to continuously monitor moisture levels