Learn More
Labconco™ Moisture Monitor/Hygrometer
Sfoglia Tutto Labconco Corporation Prodotti
Click to view available options
Requisiti elettrici:
230 V 50/60 Hz
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Measures absolute moisture content in gas
- Detects levels from 0 to 10,000ppm (with three ranges of 0-100ppm, 100-1000ppm, and 1000-10,000ppm) with ±1 percent accuracy
- Consists of chemically-inert ceramic technology moisture sensor, sampling block, digital display monitor, sampling pump, switching power supply and on/off switch
- For use with all glove boxes
Specifica
Specifica
| Tipo | Moisture Monitor/Hygrometer |
| Risoluzione | 5 ppm |
| Accuracy | ±1% |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 7.7 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 18.28 cm |
| Requisiti elettrici | 230 V 50/60 Hz |
| Da utilizzare con (applicazione) | For placement inside the glove box main chamber to continuously monitor moisture levels |