Learn More
Labconco™ Precise™ Glove Box Base Stands
Codice prodotto. p-3411400 Sfoglia Tutto Labconco Corporation Prodotti
Click to view available options
Product Type:
Mobile Base
Stationary
Profondità (sistema metrico):
101.6 mm
78.7 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11761459
Marca: Labconco™ 5235500
For use with Precise™ glove boxes
  • Height-adjustable from 83.8 to 101.6cm (33 to 40 in.)
  • Permanently mounted black laminate work surface
  • Lower shelf holds accessory equipment
  • With casters or leveling feet
Order Info
Dimensions: 31D x 60W x 33 to 40H (78.7 x 152.4 x 83.8 to 101.6cm)
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Precise Glove Box, Protector Glove Box, XPert Weigh Box
Altezza (sistema imperiale) 40 to 33 in.
Peso (sistema imperiale) 225 lb.
Peso (sistema metrico) 102 Kg
Profondità (sistema imperiale) 40 in.
Larghezza (sistema imperiale) 60 in.
Altezza (sistema metrico) 101.6 to 83.8 cm
Include 5 in. Casters
Profondità (sistema metrico) 101.6 mm
Larghezza (sistema metrico) 152.4 cm
Product Type Mobile Base
Da utilizzare con (applicazione) General Lab Use