Learn More
Labconco™ Stand-Still™ Isolation Platform
Codice prodotto. 15538854 Sfoglia Tutto Labconco Corporation Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
18.75 x 12 x 1.5 in. (47.6 x 30.5 x 3.81 cm)
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P x A) Dimensione della confezione
15538854 18.75 x 12 x 1.5 in. (47.6 x 30.5 x 3.81 cm) Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15538854 Fornitore Labconco™ N. del fornitore 4028200
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
The Labconco Stand-Still™ Isolation Platform is used for supporting microscopes on Purifier™ Cell Logic™+ Biosafety Cabinets with Scope-Ready™ package.
  • Non-porous, autoclavable Type 304 stainless steel base with 1.5 in. (0.4cm) high isolation pads
  • Reduces vertical and horizontal vibrations up to threefold, allowing proper airflow through cabinet
Stand-Still XL Platform:
Requires use of Pure-Vu™ XL Seal 4027810 or 4027811 (Part Numbers)
Specifica
Product Type Vibration Isolation Platform
Colore Silver
Autoclavabile Autoclavable
Dimensioni (L x P x A) 18.75 x 12 x 1.5 in. (47.6 x 30.5 x 3.81 cm)
Dimensioni (L x P) 12 x 18.75 in.
Da utilizzare con (applicazione) For supporting microscopes on Cell Logic Biosafety Cabinets with ScopeReady package, to promote proper airflow through the cabinet
Da utilizzare con (apparecchiatura) Microscopes, purifier cell logic class II biosafety cabinets
Altezza (sistema imperiale) 1.5 in.
Altezza (sistema metrico) 3.81 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 18.75 in.
Lunghezza (sistema metrico) 47.6 cm
Peso (sistema imperiale) 8 lb.
Peso (sistema metrico) 3.6 kg
Larghezza (sistema imperiale) 12 in.
Larghezza (sistema metrico) 30.5 cm
Materiale Stainless Steel