Learn More
Labconco™ Washer Inserts
Codice prodotto. p-3541970 Sfoglia Tutto Labconco Corporation Prodotti
Click to view available options
Materiale:
Stainless Steel (304)
Product Type:
Petri Dish Insert
Peso (sistema imperiale) di spedizione:
2 lb.
Peso (sistema metrico) di spedizione:
0.9 kg
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15194505
Marca: Labconco™ 4589701
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use with Labconco FlaskScrubber™ and SteamScrubber™ Washers
Type 304 stainless-steel inserts are available in various styles to hold specific labware.
BOD Bottle Insert
  • Capacity: 18 bottles
  • Grid size: 70 × 70mm
  • With handles for easy lifting
Culture Tube Insert
  • Capacity: 242 tubes from 10 to 12mm O.D.
  • With handles for easy lifting
48-Pin Insert
  • Holds a variety of glassware
  • Stainless-steel pins are plastic-tipped to protect glassware
Petri Dish Insert
  • For Petri dishes, watch glasses, and microplates
  • Capacity: 24 plates
  • Grid size: 22 × 140mm
Pipet Insert
  • Permit direct injection pipet cleaning Capacity: 16 pipets, 1 to 50mL in size
  • Self-sealing silicone check valves allow washing of partial or full loads
  • Includes two 1.25 in. (3.2cm) mounting spindles and PVC-coated holder
  • FlaskScrubber and FlaskScrubber Vantage™ Washers hold up to two inserts
Tray Insert
  • For pans, instrument trays, multi-purpose trays and other shallow containers
  • Can be be used in lower rack of SteamScrubber or FlaskScrubber washers
  • Capacity: 5 trays
Specifica
Materiale Stainless Steel (304)
Product Type Petri Dish Insert
Capacità 24 plates
Tipo di rack Spindle, Standard
Da utilizzare con (applicazione) Used for petri dishes, watch glasses and microtiter plates
Da utilizzare con (apparecchiatura) FlaskScrubber™, SteamScrubber™ glassware washer
Profondità (sistema imperiale) 8.6 in.
Profondità (sistema metrico) 21.8 cm
Dimensioni (L x P x A) 8.66 x 19.2 x 5.9 in. (22 x 48.7 x 14.9cm)
Altezza (sistema imperiale) 5.9 in.
Altezza (sistema metrico) 14.9 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 8.66 in.
Lunghezza (sistema metrico) 22 cm
Larghezza (sistema imperiale) 19.2 in.
Larghezza (sistema metrico) 48.7 cm
Peso (sistema imperiale) di spedizione 2 lb.
Peso (sistema metrico) di spedizione 0.9 kg
Quantità Each