Learn More
Brady™ Cartuccia per etichettatrice: tela di nylon
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
0.5 x 1 in.
0.5 x 1.5 in.
0.75 x 0.5 in.
0.825 x 0.375 in.
1 x 0.375 in.
1 x 0.5 in.
1.25 x 1.5 in.
12.7 mm x 4.9 m (W x L)
19.05 mm x 4.9 m (W x L)
25.4 mm x 4.88 m (W x L)
9.53 mm x 4.9 m (Wx L)
Dimensione della confezione:
1 BX
Pezzo
Descrizione
Cartuccia per etichettatrice: Nylon Cloth (B-499) wrap-around labels are highly pliable to conform to tightly curved surfaces such as wire and cable.
- In tessuto di nylon con rivestimento in poliammide bianco opaco e adesivo acrilico permanente per la stampa a trasferimento termico
- Consigliato per l'uso in interni
- ////
- La cartuccia completa comprende nastro ed etichette
Specifica
Specifica
| Colore | White |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | BMP51 Label Printer, BMP53 Label Printer |
| Materiale | Tela di nylon |
| Larghezza (sistema imperiale) | 0.5 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 25.4 mm |
| Altezza (sistema imperiale) | 1 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 2.54 cm |
| Spessore (sistema imperiale) | 0.0065 in. |
| Dimensioni (L x P) | 0.5 x 1 in. |
| Tipo di adesivo | Permanent |
| Vedi altri risultati |