Learn More
Brady™ Cartuccia per etichettatrice: tela di nylon
Codice prodotto. 15132907
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
0.5 x 1 in.
0.5 x 1.5 in.
0.75 x 0.5 in.
0.825 x 0.375 in.
1 x 0.375 in.
1 x 0.5 in.
1.25 x 1.5 in.
12.7 mm x 4.9 m (W x L)
19.05 mm x 4.9 m (W x L)
25.4 mm x 4.88 m (W x L)
9.53 mm x 4.9 m (Wx L)
Dimensione della confezione:
1 BX
Pezzo
Codice prodotto. 15132907
Marca: Brady™ 143349
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Cartuccia per etichettatrice: Nylon Cloth (B-499) wrap-around labels are highly pliable to conform to tightly curved surfaces such as wire and cable.
  • In tessuto di nylon con rivestimento in poliammide bianco opaco e adesivo acrilico permanente per la stampa a trasferimento termico
  • Consigliato per l'uso in interni
  • ////
  • La cartuccia completa comprende nastro ed etichette
Specifica
Colore White
Da utilizzare con (apparecchiatura) BMP51 Label Printer, BMP53 Label Printer
Materiale Tela di nylon
Lunghezza (sistema imperiale) 16 ft.
Larghezza (sistema imperiale) 0.37 in.
Lunghezza (sistema metrico) 4.88 m
Larghezza (sistema metrico) 9.53 mm
Altezza (sistema imperiale) 0.375 in.
Altezza (sistema metrico) 4.88 m
Spessore (sistema imperiale) 0.0065 in.
Spessore (sistema metrico) 0.165 mm
Dimensioni (L x P) 9.53 mm x 4.9 m (Wx L)
Tipo di adesivo Permanent
Sterilità Non-sterile
Descrizione BMP41/BMP51/BMP53 Labelmaker Labels
Finitura Matte White
Include Not Applicable
Forza di trazione 80 lb./in
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +194°F
Temperature Range (Metric) -40°C to +90°C
Certificazione/Conformità UL, CSA, DIN VDE 0472 Part 815, ASTM D
Da utilizzare con (applicazione) Wiremarking and General Labeling Applications
Quantità 1 Roll