Learn More
Brady™ Power bank per M511 e M211
Click to view available options
Colore:
Black
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Un power bank da 10.000 mAh completamente carico può ricaricare una stampante M511 o M211 fino a 3 volte
- Il display digitale LED mostra la percentuale di autonomia rimasta
- Uscite: USB-C, USB-A1/A2
- Compatibile con tutti i dispositivi mobili
- Tempo di carica di 70 minuti
- Più di 1.000 cicli di ricarica
Specifica
Specifica
| Product Type | Battery/Adapter Pack |
| Colore | Black |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Brady Label Printers |
| Materiale | Plastic |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 0.94 in. |
| Larghezza (sistema imperiale) | 2 in. |
| Altezza (sistema imperiale) | 4.56 in. |
| Descrizione | Printer Accessory Power Brick |
| Include | (1) Power Brick |
| Da utilizzare con (applicazione) | Asset Tracking;Circuit Board Labeling;Component and Equipment Labeling;Data and Telecommunications Labeling;Electrical Labeling;Facility Identification;General Identification;Inventory and Inspection Labeling;Laboratory Labeling;Lean and 5S Labeling;Safety Identification;Warehouse Marking;Wire and Cable Labeling |
| Vedi altri risultati |