Learn More
Fisherbrand™ Labeled Wash Bottles
Codice prodotto. 15772557 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 6
Codice prodotto. 15772557
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Polyethylene bottles with polypropylene closures to ensure leakproof dispensing
  • Easy-to-read printed bottles
  • Wide mouth 53mm (2 in.) bottle for easy refilling
  • Translucent, LDPE solvent-resistant
  • Sodium Hypochlorite is white LDPE for light-protection between 230 and 450nm
  • Toluene is red LDPE bottle
  • Polypropylene closure with leakproof design
  • Bottles can be purchased separately or in variety packs that include water, acetone, methanol, isopropanol, toluene and ethanol
Specifica
Capacità (sistema metrico) 500 mL
Capacità (sistema imperiale) 16 oz.
Colore Translucent
Diametro (sistema imperiale) interno collo 2 in.
Diametro collo esterno (sistema metrico) 53mm
Materiale LDPE
Quantità 6
Colore chiusura Rosso
Certificazione/Conformità Hazard Communication Standard 29 CFR 1910.1200
Closure Included
Product Type Wash Bottle
Materiale chiusura Polypropylene
Tipo di chiusura Cap
Autoclavabile Non autoclavabile